Tisk…
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9369-1G PC9369-5G
APOSPC9369-1GEA 1410 CZK
APOSPC9369-1G APOSPC9369-5G
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
2,4-Difluorophenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,575 g/mol
Bod varu: 85…87 °C (11 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458139
CAS číslo: 141060-00-6
UN: 1760
ADR: 8,III