Tisk…
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9363-250MG PC9363-500MG
APOSPC9363-250MGEA 11580 CZK
APOSPC9363-250MG APOSPC9363-500MG
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile
Vzorec: C₁₃H₁₅FN₄
MW: 246,283 g/mol
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664760
CAS číslo: 338422-34-7