Tisk…
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)acetyl chloride, 2-(2,5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
PC9336-1G PC9336-5G
APOSPC9336-1GEA 4570 CZK
APOSPC9336-1G APOSPC9336-5G
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,575 g/mol
Bod varu: 86…88 °C (11 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03424719
CAS číslo: 157033-23-3
UN: 1760
ADR: 8,III