Tisk…
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9329-1G PC9329-500MG PC9329-5G
APOSPC9329-1GEA 8600 CZK
APOSPC9329-1G APOSPC9329-500MG APOSPC9329-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile
Vzorec: C₂₁H₁₄FNO
MW: 315.34 g/mol
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231980
CAS číslo: 338791-81-4