Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9327-1G PC9327-250MG PC9327-5G
APOSPC9327-1GEA 9990 CZK
APOSPC9327-1G APOSPC9327-250MG APOSPC9327-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236268
CAS číslo: 247113-95-7