Tisk…
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9321-1G PC9321-500MG PC9321-5G
APOSPC9321-1GEA 8600 CZK
APOSPC9321-1G APOSPC9321-500MG APOSPC9321-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₂₂H₁₆FNO₂
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00232013
CAS číslo: 339114-73-7