Tisk…
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9320-1G PC9320-500MG PC9320-5G
APOSPC9320-1GEA 5790 CZK
APOSPC9320-1G APOSPC9320-500MG APOSPC9320-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₂₁H₁₃F₂NO
MW: 333,331 g/mol
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00232016
CAS číslo: 339115-12-7