Tisk…
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9313-1G PC9313-5G PC9313-250MG
APOSPC9313-1GEA 2440 CZK
APOSPC9313-1G APOSPC9313-5G APOSPC9313-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Bod varu: 94…96 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08458137
CAS číslo: 2003-14-7
UN: 1760
ADR: 8,III