2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9308-1G
PC9308-5G
APOSPC9308-1GEA
7280
CZK
APOSPC9308-1G
APOSPC9308-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Vzorec:
C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH Bod tání: >240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08458135 CAS číslo: 1209726-22-6 |