Tisk…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9306-1G PC9306-5G PC9306-25G
APOSPC9306-1GEA 622 CZK
APOSPC9306-1G APOSPC9306-5G APOSPC9306-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258947
CAS číslo: 914636-20-7