Tisk…
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-N-hydroxybenzimidoyl chloride
PC9299-10G PC9299-50G
APOSPC9299-10GEA 12300 CZK
APOSPC9299-10G APOSPC9299-50G
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Vzorec: C₇H₅ClFNO
MW: 173.572 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179417
CAS číslo: 42202-95-9