2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methylbenzene, α'-Bromo-3-fluoro-o-xylene
PC9288-1G
PC9288-5G
APOSPC9288-1GEA
5460
CZK
APOSPC9288-1G
APOSPC9288-5G
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₈BrF MW: 203.052 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660281 CAS číslo: 886502-18-7 UN: 3265 ADR: 8 III |