Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9274-1G
PC9274-5G
APOSPC9274-1GEA
6550
CZK
APOSPC9274-1G
APOSPC9274-5G
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate
Vzorec:
C₁₁H₉F₃O₃ Bod varu: 66…72 °C (0,2 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01934868 CAS číslo: 110193-60-7 |