Tisk…
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: [5-(Trifluoromethyl)fur-2-yl]methylamine, 5-(Trifluoromethyl)furfurylamine
PC9250-1G PC9250-250MG
APOSPC9250-1GEA 16340 CZK
APOSPC9250-1G APOSPC9250-250MG
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Vzorec: C₆H₆F₃NO
MW: 165,113 g/mol
Bod varu: 90…100 °C (20 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086222
CAS číslo: 868755-68-4
UN: 2735
ADR: 8,III