Tisk…
1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,6-Dichloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
PC9238-10G PC9238-25G PC9238-5G
APOSPC9238-10GEA 8300 CZK
APOSPC9238-10G APOSPC9238-25G APOSPC9238-5G
1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
1,6-Dichloroperfluorohexane
Vzorec: C₆Cl₂F₁₂
Bod varu: 113…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155741
CAS číslo: 355-40-8