2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl dimethacrylate
PC9234-10G
PC9234-5G
APOSPC9234-10GEA
8530
CZK
APOSPC9234-10G
APOSPC9234-5G
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Vzorec:
C₂₃H₁₈F₆O₄ MW: 472,377 g/mol Bod tání: 116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00080522 CAS číslo: 108050-42-6 |