Tisk…

2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9224-25G PC9224-5G
APOSPC9224-25GEA 17300 CZK
APOSPC9224-25G APOSPC9224-5G
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran 95%
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran
Vzorec: C₇H₈F₆O
MW: 222,128 g/mol
Bod varu: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155855
CAS číslo: 53005-42-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR