Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9187-1G PC9187-5G
APOSPC9187-1GEA 1240 CZK
APOSPC9187-1G APOSPC9187-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03002852
CAS číslo: 682805-12-5