Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9184-1G PC9184-5G
APOSPC9184-1GEA 4530 CZK
APOSPC9184-1G APOSPC9184-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116034
CAS číslo: 886498-02-8