Tisk…
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α'-Dichloro-α,α,α',α'-tetrafluoro-p-xylene
PC9183-25G PC9183-5G PC9183-1G
APOSPC9183-25GEA 14950 CZK
APOSPC9183-25G APOSPC9183-5G APOSPC9183-1G
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
Vzorec: C₈H₄Cl₂F₄
MW: 247.017 g/mol
Bod varu: 55.5 °C (3.8 mm Hg)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320797
CAS číslo: 2629-68-7