Tisk…
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9175-1G PC9175-5G PC9175-250MG
APOSPC9175-1GEA 2900 CZK
APOSPC9175-1G APOSPC9175-5G APOSPC9175-250MG
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
Vzorec: C₄H₉FO₃S
Bod varu: 116 °C (15 mm Hg)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01715281
CAS číslo: 372-04-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II