Tisk…

4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9171-1G PC9171-5G PC9171-250MG
APOSPC9171-1GEA 1290 CZK
APOSPC9171-1G APOSPC9171-5G APOSPC9171-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Bod tání: 51…52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09030640
CAS číslo: 126163-58-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR