Tisk…

4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Cyano-2,3-difluoroaniline

PC9170-1G PC9170-5G
APOSPC9170-1GEA 1160 CZK
APOSPC9170-1G APOSPC9170-5G
4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09030642
CAS číslo: 112279-71-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR