Tisk…
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9169-10G PC9169-1G PC9169-5G PC9169-25G
APOSPC9169-10GEA 13790 CZK
APOSPC9169-10G APOSPC9169-1G APOSPC9169-5G APOSPC9169-25G
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114097
CAS číslo: 194804-85-8