Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9168-1G PC9168-250MG
APOSPC9168-1GEA 5490 CZK
APOSPC9168-1G APOSPC9168-250MG
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₅ClF₄N₂
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972729
CAS číslo: 110499-66-6