Tisk…
7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC912334-100MG PC912334-250MG
APOSPC912334-100MGEA 1450 CZK
APOSPC912334-100MG APOSPC912334-250MG
7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
7-Fluoroindoline hydrochloride
Vzorec: C₈H₈FN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27923560
CAS číslo: 1820711-83-8