Tisk…
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine, 1-(3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC9120-1G PC9120-5G PC9120-10G
APOSPC9120-1GEA 1660 CZK
APOSPC9120-1G APOSPC9120-5G APOSPC9120-10G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N₃
MW: 231.218 g/mol
Bod varu: 106 °C (1.5 mm Hg)
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114705
CAS číslo: 87394-63-6
UN: 3259
ADR: 8 III