Tisk…
2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911877-100MG PC911877-1G PC911877-250MG
APOSPC911877-100MGEA 10350 CZK
APOSPC911877-100MG APOSPC911877-1G APOSPC911877-250MG
2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
2-Bromo-3,6-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrF₂N
MW: 193,977 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27939127
CAS číslo: 1382786-22-2