Tisk…
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911423-1G PC911423-250MG PC911423-500MG
APOSPC911423-1GEA 40670 CZK
APOSPC911423-1G APOSPC911423-250MG APOSPC911423-500MG
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁F₂N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20669267
CAS číslo: 1282532-00-6