Tisk…
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911412-100MG PC911412-250MG
APOSPC911412-100MGEA 16470 CZK
APOSPC911412-100MG APOSPC911412-250MG
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658314
CAS číslo: 368426-73-7