Tisk…
4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC911387-1G PC911387-250MG
APOSPC911387-1GEA 6450 CZK
APOSPC911387-1G APOSPC911387-250MG
4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine 95%
4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄FN
MW: 179,234 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05189920
CAS číslo: 104774-88-1