7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911377-1G
PC911377-250MG
APOSPC911377-1GEA
2650
CZK
APOSPC911377-1G
APOSPC911377-250MG
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Vzorec:
C₇H₄F₃N₃ MW: 187,122 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08234997 CAS číslo: 375857-66-2 |