Tisk…
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
PC911372-1G PC911372-5G
APOSPC911372-1GEA 7250 CZK
APOSPC911372-1G APOSPC911372-5G
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954844
CAS číslo: 959236-96-5