Tisk…
1-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911367-1G PC911367-5G
APOSPC911367-1GEA 5390 CZK
APOSPC911367-1G APOSPC911367-5G
1-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 95%
1-(2,3-Difluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18911748
CAS číslo: 1228690-56-9