Tisk…
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911358-1G PC911358-250MG
APOSPC911358-1GEA 24600 CZK
APOSPC911358-1G APOSPC911358-250MG
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839930
CAS číslo: 886362-79-4