Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911333-1G PC911333-250MG PC911333-5G
APOSPC911333-1GEA 3580 CZK
APOSPC911333-1G APOSPC911333-250MG APOSPC911333-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21607478
CAS číslo: 1269232-93-0