Tisk…
2-(Trifluoroacetyl)pyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911318-1G PC911318-5G PC911318-10G
APOSPC911318-1GEA 5390 CZK
APOSPC911318-1G APOSPC911318-5G APOSPC911318-10G
2-(Trifluoroacetyl)pyridine 96%
2-(Trifluoroacetyl)pyridine
Vzorec: C₇H₄F₃NO
MW: 175,108 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07380748
CAS číslo: 33284-17-2