Tisk…
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC911241-100MG PC911241-250MG
APOSPC911241-100MGEA 1120 CZK
APOSPC911241-100MG APOSPC911241-250MG
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇FN₂
MW: 150.153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11007843
CAS číslo: 105391-69-3