(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911186-1G
PC911186-250MG
PC911186-500MG
APOSPC911186-1GEA
22320
CZK
APOSPC911186-1G
APOSPC911186-250MG
APOSPC911186-500MG
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol
Vzorec:
C₈H₁₀FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09253715 CAS číslo: 174770-74-2 |