7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911168-1G
PC911168-250MG
APOSPC911168-1GEA
16140
CZK
APOSPC911168-1G
APOSPC911168-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec:
C₁₀H₁₀F₃N MW: 201,188 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08059296 CAS číslo: 199678-32-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)