Tisk…
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911165-1G PC911165-5G
APOSPC911165-1GEA 3190 CZK
APOSPC911165-1G APOSPC911165-5G
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17014026
CAS číslo: 10298-81-4