Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC911159-1G PC911159-5G
APOSPC911159-1GEA 5920 CZK
APOSPC911159-1G APOSPC911159-5G
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂FN·ClH
MW: 189,658 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870090
CAS číslo: 1202751-82-3