Tisk…
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911150-1G PC911150-5G
APOSPC911150-1GEA 7050 CZK
APOSPC911150-1G APOSPC911150-5G
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193,174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036172
CAS číslo: 1267271-26-0