Tisk…
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911148-1G PC911148-250MG
APOSPC911148-1GEA 7280 CZK
APOSPC911148-1G APOSPC911148-250MG
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10029158
CAS číslo: 5319-43-7