Tisk…
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC911133-100MG PC911133-250MG
APOSPC911133-100MGEA 9530 CZK
APOSPC911133-100MG APOSPC911133-250MG
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN
MW: 165,207 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06739166
CAS číslo: 173998-63-5