Tisk…
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911116-1G PC911116-250MG PC911116-5G
APOSPC911116-1GEA 3970 CZK
APOSPC911116-1G APOSPC911116-250MG APOSPC911116-5G
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₂F₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971110
CAS číslo: 1046462-99-0