(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC911111-1G
PC911111-5G
APOSPC911111-1GEA
3910
CZK
APOSPC911111-1G
APOSPC911111-5G
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
Vzorec:
C₄H₅F₃O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02322998 CAS číslo: 675-67-2 |