Tisk…
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC911050-100MG PC911050-250MG
APOSPC911050-100MGEA 2240 CZK
APOSPC911050-100MG APOSPC911050-250MG
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,001 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16556245
CAS číslo: 1232431-41-2