Tisk…
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910983-1G PC910983-250MG
APOSPC910983-1GEA 3060 CZK
APOSPC910983-1G APOSPC910983-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25476575
CAS číslo: 1646152-46-6