Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC910952-1G PC910952-5G
APOSPC910952-1GEA 7670 CZK
APOSPC910952-1G APOSPC910952-5G
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one 98%
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₅FO
MW: 194.245 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11210352
CAS číslo: 1426-70-6